3-Iodoaniline
Fournisseur: Molekula
MOLEM47329389EA 0 EUR InStock
MOLEM47329389
3-Iodoaniline
3-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
MW: 219,02 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1,821 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007781
Numéro CAS: 626-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité