4-Iodoaniline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
156610250 156611000 156615000
ACRO156610250EA 48.6 EUR InStock
ACRO156610250 ACRO156611000 ACRO156615000
4-Iodoaniline 99%
4-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
MW: 219,02 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007848
Numéro CAS: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05049
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey-brown to dark grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité