1-Iodo-3-nitrobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21605.14 B21605.22
B21605.14EA 50.8 EUR InStock
B21605.14 B21605.22
1-Iodo-3-nitrobenzène ≥99%
1-Iodo-3-nitrobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 645-00-1
Molecular Formula: C6H4INO2
Formula Weight: 249.01
Flash Point: 71°(159°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 279-280°
Beilstein Reference: 1525167
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00007218
Formule: C₆H₄INO₂
MW: 249,01 g/mol
Point d'ébullition: 279…280 °C
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 2.227 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007218
Numéro CAS: 645-00-1
EINECS: 211-427-9
ONU: 2926
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité