2-Iodoanisole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxybenzene
A10150.14 A10150.22 A10150.36
A10150.14EA 45.1 EUR InStock
A10150.14 A10150.22 A10150.36
2-Iodoanisole ≥99%
2-Iodoanisole
Purity: 99%
CAS No.: 529-28-2
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6220
Boiling Point: 240-242°
Beilstein Reference: 1860243
Merck Reference: 14,5028
MDL No.: MFCD00001039
Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 240…242 °C
Densité: 1.800
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001039
Numéro CAS: 529-28-2
EINECS: 208-456-4
Merck Index: 14,5028
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité