3-Iodoanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-iodoanisole
A14208.06 A14208.14
A14208.06EA 32.8 EUR InStock
A14208.06 A14208.14
3-Iodoanisole ≥98%
3-Iodoanisole
Purity: 98%
CAS No.: 766-85-8
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6130
Boiling Point: 243-244°
Beilstein Reference: 1858896
MDL No.: MFCD00001048
Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 243…244 °C
Densité: 1.780
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001048
Numéro CAS: 766-85-8
EINECS: 212-173-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité