4-Iodoanisole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
122320250 122321000 122325000
ACRO122320250EA 35.1 EUR InStock
ACRO122320250 ACRO122321000 ACRO122325000
4-Iodoanisole 98%
4-Iodoanisole
Formule: C₇H₇IO
Point d'ébullition: 237 °C (726 mmHg)
Point de fusion: 46…51 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001056
Numéro CAS: 696-62-8
EINECS: 211-798-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Crystalline powder and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité