2-Iodophénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
412480250 412480050 412481000
ACRO412480250EA 79.7 EUR InStock
ACRO412480250 ACRO412480050 ACRO412481000
2-Iodophénol 98%
2-Iodophénol
Formule: C₆H₅IO
Point d'ébullition: 186…187 °C (160 mmHg)
Point de fusion: 37…43 °C
Densité: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013963
Numéro CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05057
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown-red to brown Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité