3-Iodophénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
249700250 249700050
ACRO249700250EA 136 EUR InStock
ACRO249700250 ACRO249700050
3-Iodophénol 99%
3-Iodophénol
Formule: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Point de fusion: 38…43 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002261
Numéro CAS: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
ADR: 9,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown or grey or purple or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité