3-Iodophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11155.18EA 197 EUR InStock
A11155.18 A11155.09
3-Iodophénol ≥98%
3-Iodophénol
Purity: 98%
CAS No.: 626-02-8
Molecular Formula: C6H5IO
Formula Weight: 220.01
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 38-43°
Beilstein Reference: 2039304
MDL No.: MFCD00002261
Formule: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Point de fusion: 38…43 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002261
Numéro CAS: 626-02-8
ONU: 3335
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité