4-Iodophénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
122390100 122390250 122391000
ACRO122390100EA 56.7 EUR InStock
ACRO122390100 ACRO122390250 ACRO122391000
4-Iodophénol 99%
4-Iodophénol
Formule: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 89…94 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002327
Numéro CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05058
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité