4-Iodophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13455.14 A13455.06 A13455.22
A13455.14EA 102 EUR InStock
A13455.14 A13455.06 A13455.22
4-Iodophénol ≥98%
4-Iodophénol
Purity: 98+%
CAS No.: 540-38-5
Molecular Formula: C6H5IO
Formula Weight: 220.01
Melting Point: 91-95°
Boiling Point: 138°/5mm
Merck Reference: 14,5036
MDL No.: MFCD00002327
Formule: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 91…95 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002327
Numéro CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,5036
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité