4-Iodophénol
008839-10G 008839-50G
FLUO008839-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008839-10G FLUO008839-50G
4-Iodophénol
4-Iodophénol
Formule: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92…93 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002327
Numéro CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05058
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité