L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Orangé de méthyle ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
414660100 414660250 414661000
ACRO414660100EA 28.5 EUR InStock
ACRO414660100 ACRO414660250 ACRO414661000
Orangé de méthyle ACS
Orangé de méthyle
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Point d'ébullition: ∼90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Point d'éclair: 38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
ONU: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Clarity of solution Passes test
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité