L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Orangé de méthyle
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
A17604.22 A17604.36
A17604.22EA 40.5 EUR InStock
A17604.22 A17604.36
Orangé de méthyle
Orangé de méthyle
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Odour: Weak, characteristic
pH: 6.5
Melting Point: >300°
Beilstein Reference: 4732884
Merck Reference: 14,6105
UN No.: 3143
MDL No.: MFCD00007502
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Point d'ébullition: ∼90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
ONU: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité