Orangé de méthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
MOLE42196193-500GEA 0 EUR InStock
MOLE42196193-500G
Orangé de méthyle
Orangé de méthyle
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Point d'ébullition: ∼90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 300 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
ONU: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06180
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité