N,N-Diméthylaniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11916.0D A11916.0F A11916.AE A11916.AP
A11916.0DEA 424 EUR InStock
A11916.0D A11916.0F A11916.AE A11916.AP
N,N-Diméthylaniline ≥99%
N,N-Diméthylaniline
Purity: 99%
CAS No.: 121-69-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 62°(143°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.956
Refractive Index: 1.5580
Odour: Characteristic
pH: 7.4
Melting Point: 2°
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 507140
Merck Reference: 14,3234
UN No.: 2253
MDL No.: MFCD00008304
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 193 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 0.956
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008304
Numéro CAS: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
ONU: 2253
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3234
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité