Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12724300EA 70.7 EUR InStock
EHERC12724300
N,N-Diméthylaniline
N,N-Diméthylaniline


Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2,5 °C
Densité: 0,9559 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Numéro MDL: MFCD00008304
Numéro CAS: 121-69-7
ONU: 2253
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03261
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité