Tubes, en PVC, K30
Fournisseur: KARTELL
3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896
KART3890EA 39.8 EUR InStock
KART3890 KART3891 KART3892 KART3893 KART3894 KART3895 KART3896
Tubes, en PVC, K30
Tuyaux Transfer Tubing
PVC, transparent. Flexible and transparent hoses manufactured in atoxic material.
  • Suitable for liquids transfer
  • Cadmium free
  • Temperature resistance: -5 to +50 °C
Shore hardness: 65 ±5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité