Tubes, en PTFE
Fournisseur: KARTELL
3901 3902 3903 3904 3905 3906 3908 3907 3900
KART3901EA 121 EUR InStock
KART3901 KART3902 KART3903 KART3904 KART3905 KART3906 KART3908 KART3907 KART3900
Tubes, en PTFE
Tuyaux Transfer Tubing
PTFE, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Very good thermal resistance, autoclavable
  • Free of extractable substances, physiologically neutral, biocompatible
Excellent resistance to acids, bases and solvents.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité