Retort stand bases, with M10 thread
Fournisseur: RSG Solingen
RSGA459.315EA 114 EUR InStock
RSGA459.315 RSGA459.250 RSGA459.330 RSGA459.220 RSGA459.285 RSGA459.180
Retort stand bases, with M10 thread
Supports de statif
Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread and four adjustable feet.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité