L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bunsen burners
Fournisseur: RSG
253.630 253.620
RSGA253.630EA 88.5 EUR InStock
RSGA253.630 RSGA253.620
Bunsen burners
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
These burners are made up of stainless steel.
  • With air regulation sleeve
  • Gas regulation by stopcock
  • Pilot flame
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité