N,N-Diéthyl-4-nitroaniline
001750-1G 001750-5G
FLUO001750-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001750-1G FLUO001750-5G
N,N-Diéthyl-4-nitroaniline
N,N-Diéthyl-4-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Point de fusion: 77 °C
Densité: 1,225 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00043606
Numéro CAS: 2216-15-1
EINECS: 218-685-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité