N,N-Diméthyl-3-nitroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
116470050 116470250
ACRO116470050EA 26.1 EUR InStock
ACRO116470050 ACRO116470250
N,N-Diméthyl-3-nitroaniline 98%
N,N-Diméthyl-3-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 280…285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57…61 °C
Densité: 1,313 g/cm³ (17 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007236
Numéro CAS: 619-31-8
EINECS: 210-590-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to orange-red Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité