Tubes, en caoutchouc
Fournisseur: KARTELL
3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868
KART3860EA 68.2 EUR InStock
KART3860 KART3861 KART3862 KART3863 KART3864 KART3865 KART3866 KART3867 KART3868
Tubes, en caoutchouc
Tuyaux Transfer Tubing
Natural rubber (NR), orange.
  • Temperature resistance: −35 to +70 °C
Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité