Minuteurs mécaniques
Fournisseur: KARTELL
900 901
KART900EA 48.3 EUR InStock
KART900 KART901
Minuteurs mécaniques
Minuteurs Minuteurs mécaniques
Two different manual timers made of ABS.
  • Mechanical movement (accuracy 3%)
  • Timing up to 60 minutes
  • Portable and pocket size
  • Round one hand model can be rewound using one hand only
  • An alarm sounds at the end of the set time
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité