Stainless steel, toile métallique pour brûleurs à gaz
Fournisseur: RSG
247.875 247.855 247.835 247.815 247.895
RSGA247.875EA 41.8 EUR InStock
RSGA247.875 RSGA247.855 RSGA247.835 RSGA247.815 RSGA247.895
Stainless steel, toile métallique pour brûleurs à gaz
Stainless steel
Wire mesh out of stainless steel wire with folded-up borders
  • Stainless steel 1.4301
  • with folded up edge
  • mesh: 0.6 x 2.0 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité