Pinces pour creusets, double courbure
Fournisseur: RSG
840.200 840.250 840.300 840.220 040.300 040.250 040.220 040.200
231-1131EA 11 EUR InStock
231-1131 231-1132 231-1133 231-4251 RSGA040.300 RSGA040.250 RSGA040.220 RSGA040.200
Pinces pour creusets, double courbure
Pinces
These cruscible tongs with double curved unpolished tips are made of stainless steel (Remanit 4301).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité