L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Screw caps with hose connections, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
1129825 293102807
SCOT1129825EA 75.7 EUR InStock
SCOT1129825 SCOT293102807
Screw caps with hose connections, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
PP.
  • Resistant to temperature up to +140 °C
  • Fully autoclavable and washer-proof
  • Suitable for tubing with an inner diamater of 6 to 9 mm
EPDM sealing O-ring for a tight seal with GL 45 bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité