L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glucose and lactate determination tubes, BD Vacutainer®
Fournisseur: BD Medical
368920UK 368920 368521 368521UK
BDAM368920UKEA 140 EUR InStock
BDAM368920UK BDAM368920 BDAM368521 BDAM368521UK
Glucose and lactate determination tubes, BD Vacutainer®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
Glass, clear.
  • With label
  • Hemogard™ closure
These tubes used for the determination of blood sugar are available with two different additives fluoride and iodoacetate.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité