Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de phényle, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Phénylisocyanate

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

78750-100MLEA 129 EUR InStock
78750-100ML
Isocyanate de phényle, Supelco®
Isocyanate de phényle


Formule: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Numéro MDL: MFCD00001994
Numéro CAS: 103-71-9
ONU: 2487
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07449
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité