Aniline 99.5%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
221730010 221732500 221730025 221730050
ACRO221730010EA 51.3 EUR InStock
ACRO221730010 ACRO221732500 ACRO221730025 ACRO221730050
Aniline 99.5%, très pur
Aniline
Formule: C₆H₅NH₂
Point d'ébullition: 181…185 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –6.2 °C
Densité: 1.0213 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007629
Numéro CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
ONU: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5875 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité