Aniline 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
36238.AE 36238.AP 36238.K2
36238.AEEA 32.3 EUR InStock
36238.AE 36238.AP 36238.K2
Aniline 99+% ACS
Aniline
Purity: 99+%
CAS No.: 62-53-3
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.021
Refractive Index: 1.5860
Melting Point: -6°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 605631
Merck Reference: 14,659
UN No.: 1547
MDL No.: MFCD00007629
Formule: C₆H₅NH₂
Point d'ébullition: 183…184 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.021
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007629
Numéro CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
ONU: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité