L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Test tubes with screw cap
Fournisseur: KARTELL
5620 5600 0560100 5622
KART5620EA 228 EUR InStock
KART5620 KART5600 KART0560100 KART5622
Test tubes with screw cap
Tubes Tubes à essais
PS, clear, with PE screw cap.
  • Good thermal resistance
  • Good chemical resistance
Tubes have a round bottom and a freestanding skirt. Sterile tubes are available individually wrapped. The 30 ml individual tubes have a self-adhesive label for marking.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité