Pilon, dentelé, tête en PTFE
Fournisseur: KARTELL
6315 6302 6305 6310 6330 6350
KART6315EA 91.6 EUR InStock
KART6315 KART6302 KART6305 KART6310 KART6330 KART6350
Pilon, dentelé, tête en PTFE
Mortiers et pilons Pilons
Pestles used in the combination with borosilicate mortar for sample crushing. Ideal for tough materials such as tumours.
  • Head made of PTFE
  • Shaft made of stainless steel
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité