Aniline, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: AminobenzènePhénylamine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.01261.1000EA 132 EUR InStock
1.01261.1000
Aniline, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Aniline
Formule: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Point d'ébullition: 184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6,2 °C
Densité: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Numéro MDL: MFCD00007629
Numéro CAS: 62-53-3
ONU: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/50/758750.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 36 g/l (20 °C)
Melting Point -6.2 °C
Molar Mass 93.13 g/mol
Boiling Point 184 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.5863 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 11 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 8.8 (36 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 540 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité