2-Nitroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
128350050 128351000 128355000 128350051
ACRO128350050EA 26.8 EUR InStock
ACRO128350050 ACRO128351000 ACRO128355000 ACRO128350051
2-Nitroaniline 98%
2-Nitroaniline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 284 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 70…74 °C
Densité: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007687
Numéro CAS: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
ONU: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06680
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤80 ppm (Typical)
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm (Typical)
Iron (Fe) ≤65 ppm (Typical)
Potassium (K) ≤50 ppm (Typical)
Titanium (Ti) ≤150 ppm (Typical)
Silicon dioxide (SiO2) ≥99.80 % (Typical)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité