3-Nitroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
128361000 128365000
ACRO128361000EA 35.4 EUR InStock
ACRO128361000 ACRO128365000
3-Nitroaniline 98%
3-Nitroaniline
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…114 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007782
Numéro CAS: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
ONU: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06679
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to ochre to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité