3-Nitroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: m-Nitroaniline
A10629.36EA 80.1 EUR InStock
A10629.36 A10629.0E A10629.22
3-Nitroaniline ≥98%
3-Nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 99-09-2
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: 112-114°
Boiling Point: 306°
Merck Reference: 14,6582
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007782
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C
Point de fusion: 112…114 °C
Densité: 0,901
Point d'éclair: 196 °C
Numéro MDL: MFCD00007782
Numéro CAS: 99-09-2
ONU: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06679
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité