3-Nitroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: m-Nitroaniline
EHERC15554300EA 67 EUR InStock
EHERC15554300
3-Nitroaniline
3-Nitroaniline
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…112 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 196 °C
Numéro MDL: MFCD00007782
Numéro CAS: 99-09-2
ONU: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06679
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité