Verres de montre
Fournisseur: KARTELL
643 644 645 646 647
KART643EA 16.5 EUR InStock
KART643 KART644 KART645 KART646 KART647
Verres de montre
Verres de montre
Made of PTFE, white.
  • Very good chemical, heat and mechanical resistance
  • Heat resistant up to +120 °C
  • For use with foodstuff
For blends or for covering vessels.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité