Pissettes à col étroit
Fournisseur: KARTELL
680 681 682
215-1365EA 7.6 EUR InStock
215-1365 215-1366 215-1367
Pissettes à col étroit
Flacons Pissettes
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
The stream of liquid is obtained by blowing through the straight tube. The direction of the stream of liquid can be controlled by hand.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité