Pointes à filtre, Thermo Scientific™ ClipTip™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
94420213 94420218 94420253 94420258 94420313 94420318 94420513 94420518 94420713 94420718 94420043 94420053 94420103 94420153 94420813 94420818 94420613 94420063 94420073
732-1618EA 86.6 EUR InStock
732-1618 732-1619 732-1620 732-1621 732-1622 732-1623 732-1624 732-1625 732-1626 732-1627 732-5053 732-5050 732-5051 732-5052 732-5054 732-5055 613-6197 732-3664 613-6196
Pointes à filtre, Thermo Scientific™ ClipTip™
Pointes de pipettes
Les pointes à filtre ClipTip aident à préserver la sécurité des échantillons, grâce à une technologie de verrouillage unique et innovante qui garantit une étanchéité sur chaque canal, une fixation et une force d'éjection des cônes minimes.
  • 'Clips' de fixation pour une étanchéité parfaite
  • Technologie de faible rétention afin d'assurer une récupération maximale des échantillons
  • Certifiés exempts d'agents contaminants (RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines)
  • Système de recharge écologique qui utilise moins de plastique
  • Informations sur le volume et le lot imprimées sur chaque portoir de pointes; l'identification couleur permet de faciliter l'association de la couleur des pipettes F1-ClipTip™ et E1-ClipTip™ au portoir de pointes de pipettes ClipTip™ correspondant
All ClipTip® pipette tips feature a hydrophobic inner surface which effectively prevent liquid retention. The tips are available in five volumes and in multiple packaging options, including environmentally friendly reload stacks.
The innovative three interlocking clip design ensures the tip is held securely on the F1-ClipTip® pipette until - and only until - it is released.
Certifications: Manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485. The F1-ClipTip® pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe.
Informations de commande: A lot specific Certificate of Conformity is provided with each unit box.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité