2,4-Dinitroaniline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO116935000EA 241 EUR InStock
ACRO116935000 ACRO116930050 ACRO116931000
2,4-Dinitroaniline 99%
2,4-Dinitroaniline
Formule: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 177…180 °C
Point d'éclair: 224 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007151
Numéro CAS: 97-02-9
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03298
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
Water 8 to 15 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤1000 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤300 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité