2,4-Dinitroaniline stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Stabilization: humidifié
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03248.0250EA 118 EUR InStock
8.03248.0250 8.03248.9999 8.03248.0005
2,4-Dinitroaniline stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitroaniline
Formule: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 177…178 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 224 °C
Numéro MDL: MFCD00007151
Numéro CAS: 97-02-9
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03298
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 177 - 180 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (25 °C)
Flash Point 224 °C
pH 7 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 365 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité