3,5-Dinitroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12782200EA 55.8 EUR InStock
EHERC12782200
3,5-Dinitroaniline
3,5-Dinitroaniline
Formule: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 163 °C
Densité: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007263
Numéro CAS: 618-87-1
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité