2,5-Diméthoxyaniline
Fournisseur: Molekula
MOLE72723280-100GEA 0 EUR InStock
MOLE72723280-100G
2,5-Diméthoxyaniline
2,5-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81 °C
Numéro MDL: MFCD00008368
Numéro CAS: 102-56-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité