3,4-Diméthoxyaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO104720100EA 42.2 EUR InStock
ACRO104720100 ACRO104720250
3,4-Diméthoxyaniline 98%
3,4-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 174…176 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 86…88 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008394
Numéro CAS: 6315-89-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 88 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité