3,4,5-Triméthoxyaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01619.06 L01619.14
L01619.06EA 36.7 EUR InStock
L01619.06 L01619.14
3,4,5-Triméthoxyaniline ≥98%
3,4,5-Triméthoxyaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 24313-88-0
Molecular Formula: C9H13NO3
Formula Weight: 183.21
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 642919
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008393
Formule: C₉H₁₃NO₃
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008393
Numéro CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité