N-Butylaniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24180.14 B24180.22
B24180.14EA 53.4 EUR InStock
B24180.14 B24180.22
N-Butylaniline ≥99%
N-Butylaniline
Purity: 99%
CAS No.: 1126-78-9
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.23
Flash Point: 105°(222°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 240-242°
UN No.: 2738
MDL No.: MFCD00035798
Formule: (C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 240…242 °C
Point de fusion: –14.4 °C
Densité: 0.932
Point d'éclair: 105 °C (222 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035798
Numéro CAS: 1126-78-9
EINECS: 214-425-6
ONU: 2738
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité