1,4-Dinitrobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
408650050 408650250
ACRO408650050EA 50.4 EUR InStock
ACRO408650050 ACRO408650250
1,4-Dinitrobenzène 98%
1,4-Dinitrobenzène
Formule: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 173…175 °C
Densité: 1.63 g/cm³
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007314
Numéro CAS: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
ONU: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03301
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Ochre to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité